Learn More
Cytiva Tubos capilares de polietileno (PE)
Código de producto. 11320022 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11320022 1,1 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11320022
Marca: Cytiva 19004101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en aplicaciones de cromatografía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 1,1 mm
Material Polietileno
Diámetro exterior (imperial) 1,8 mm
Longitud global (métrico) 5000 mm
Cantidad de embalaje 1/Paq.