Learn More
Merck Placa de inserción para cultivo celular Millicell-24
Código de producto. 10609683 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9,5 mm (filtro)
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10609683 9,5 mm (filtro) 5 PCS
1 options
Código de producto. 10609683 Proveedor Merck N.º de proveedor PSST010R5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Millicell Las placas de inserción de cultivo celular son un dispositivo patentado diseñado para favorecer el crecimiento celular y la diferenciación de líneas celulares endoteliales y epiteliales, incluido CaCo-2.
  • Apoya el crecimiento celular y la diferenciación de líneas celulares endoteliales y epiteliales, incluido CaCo-2
  • Diseñado para máxima comodidad del usuario, pipeteo más sencillo y acceso basolateral.
  • Optimizado para cultivar y mantener monocapas celulares de alta integridad.
  • Las placas tienen patas para elevarlas por encima de la superficie de trabajo cuando se desmontan de la bandeja de alimentación, lo que reduce la contaminación de la monocapa.
  • Puede usarse manualmente o con sistemas automatizados de siembra celular, alimentación y lavado
  • Se puede utilizar con una bandeja de alimentación de un solo pocillo o de varios pocillos.
  • Los pozos receptores en forma de lágrima eliminan las burbujas de aire a medida que se ensamblan las placas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Descripción Placa de inserción de cultivo celular, Isopore™ Medios de comunicación
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente
Área de cultivo 0,7 cm² (Filtro)
Material Policarbonato
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tipo Inserto de cultivo celular
Número de pocillos 24
Para utilizar con (aplicación) Adhesión celular, cultivo celular, diferenciación celular, transporte de fármacos, permeabilidad
Incluye Placa de filtro de 24 pocillos, placa receptora de 24 pocillos, tapa
N.° por paquete 5 Pk.
Envase Embalaje a granel
Tamaño de poro 5.0 μm
Intervalo de temperatura (métrico) 50 °C (máx.)
Longitud (métrico) 128 mm
Anchura (métrico) 84.8 mm
Altura (métrico) 26,2 mm
Diámetro (métrico) 9,5 mm (filtro)