Learn More
Polisorbato 85, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 ml
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11966941 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10746432 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10505871 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10555481 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11966941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334150025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-70-3
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD01779641
Clave InChI ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Sinónimo Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 85
Color Incolora
Valor ácido 2mg KOH/g max.
Forma física Líquido
Densidad 1.0200g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación >200°C
Valor hidroxilo 38 to 52mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4700 to 1.4720
Valor de saponificación 83 to 98mg KOH/g
Gravedad específica 1.02
Viscosidad 300 mPa.s (25°C)
Agua 3% Max.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol