Learn More
Polisorbato 85, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10505871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 ml
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10505871 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10746432 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10555481 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11966941 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10505871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334152500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-70-3
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD01779641
Clave InChI ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Sinónimo Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 85
Color Incolora
Valor ácido 2mg KOH/g max.
Forma física Líquido
Densidad 1.0200g/mL
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación >200°C
Valor hidroxilo 38 to 52mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4700 to 1.4720
Valor de saponificación 83 to 98mg KOH/g
Gravedad específica 1.02
Viscosidad 300 mPa.s (25°C)
Agua 3% Max.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol