Learn More
Polisorbato 80, vegetal, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 15508304 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15508304 200 mL 200 ml
15518304 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15508304 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 450004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3450.60€
    2930.23€ / 200 ml
    Ahorro 520.37€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
CAS 9005-65-6
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Peso molecular (g/mol) 604.82
Número MDL MFCD00082107
Clave InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Nombre IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 80, Vegetable
Cantidad 200 mL
Temperatura de inflamación 148.00 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.08kg
Grado Multi-Compendial/NF