Learn More
Polisorbato 60, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712111 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10711921 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10331084 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278622500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.80€
    30.65€ / 250 ml
    Ahorro 3.15€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9005-67-8 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 | 522.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-67-8
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD01780110
Clave InChI DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC dodecanoato de 2-{2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 60
Color Amarillo
Valor ácido 2mg KOH/g max.
Forma física Pasta a 25 °C
Densidad 1.0800g/mL
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación >150°C
Valor hidroxilo 81 to 96mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Valor de saponificación 45 to 55mg KOH/g
Gravedad específica 1.08
Viscosidad 75-175 Pa.s (50°C)
Agua 3% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil