Learn More
Polisorbato 40
Código de producto. 10778112 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 ml
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10778112 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10555291 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10409252 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10559633 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10778112 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334140010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9005-66-7 | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 | 522,68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-66-7
Fórmula molecular (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165345
Clave InChI DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
PubChem CID 92329579
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 40
Color Amarillo
Forma física Líquido viscoso o pasta a 25 ° C
Densidad 1.0500g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación >200°C
Valor hidroxilo 89 to 105mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Valor de saponificación 41 to 52mg KOH/g
Gravedad específica 1.05
Viscosidad ca.200 mPa.s (50°C)
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
Nombre IUPAC dodecanoato de 2-{2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etilo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación