Learn More
Polisorbato 40
Código de producto. 10555291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 ml
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10555291 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10409252 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10778112 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10559633 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10555291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334140250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9005-66-7 | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 | 522,68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-66-7
Fórmula molecular (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165345
Clave InChI DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
PubChem CID 92329579
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 40
Color Amarillo
Forma física Líquido viscoso o pasta a 25 ° C
Densidad 1.0500g/mL
Cantidad 25 mL
Temperatura de inflamación >200°C
Valor hidroxilo 89 to 105mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Valor de saponificación 41 to 52mg KOH/g
Gravedad específica 1.05
Viscosidad ca.200 mPa.s (50°C)
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
Nombre IUPAC dodecanoato de 2-{2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etilo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación