Learn More
Polisorbato 20, vegetal, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 15548304 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15548304 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 1 litro
15538304 200 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15548304 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 460006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19393.65€
    16506.29€ / 1 litros
    Ahorro 2887.36€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-05-2027
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165986
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20, Vegetable
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 148.00 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.08kg
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Grado Multi-Compendial/NF