Learn More
Polisorbato 20, vegetal, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 15538304 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15538304 200 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 200 ml
15548304 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15538304 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 460004
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165986
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20, Vegetable
Cantidad 200 mL
Temperatura de inflamación 148.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.08kg
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Grado Multi-Compendial/NF