Learn More
Polisorbato 20 MP Biomedicals
Código de producto. 11433601 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433601 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11433601 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210316880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.30€
    33.60€ / 100 ml
    Ahorro 1.70€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20
CAS 9005-64-5
Densidad 1.095g/mL
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 55%
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Número MDL MFCD00165986
Sinónimo Polysorbate 20, Glycosperse L-20X, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC dodecanoato de 2-{2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etilo
Peso molecular (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314