Learn More
Polisorbato 20, MP Biomedicals™
Código de producto. 11470645 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470645 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11470645 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210316891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    106.05€ / 1 litros
    Ahorro 5.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Derivado de éster de sorbitano. Polisorbato 20, MP Biomedicals es un surfactante no iónico que es soluble/dispersable en agua. Se utiliza normalmente para la preparación de emulsiones estables de aceite en agua, especialmente en aplicaciones farmacéuticas
Utilizado como emulsionantes de aceite en agua en productos farmacéuticos, cosméticos, compuestos de limpieza, etc. Se ha utilizado en la preextracción de membranas para eliminar proteínas periféricas. Se ha utilizado como agente bloqueante en la nitro
Especificaciones
CAS 9005-64-5
Forma física Líquido
Punto de ebullición >100 °C (documentación)
Densidad 1,095g/mL (Lit.)
Concentración Concentración de trabajo: Como agente bloqueante en la nitrocelulosa a una concentración típica del 0,05%. Utilizado a una concentración del 2% para la extracción de proteínas unidas a la membrana.
pH 5 a 7 (sol. acuosa al 1%) (bibliografía)
Cantidad 1 L
Índice de refracción n20/D 1.468 (Lit.)
Gravedad específica 1.08-1.13
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viscosidad 400 cps a 25 °C (Lit.)
Número MDL MFCD00165986
Sinónimo Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate, Glycosperse L-20X, Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, TWEEN™, 20, PEG(20)sorbitan monolaurate
Información de solubilidad Soluble/miscible en agua (1g/20 mL) para obtener una solución amarilla clara; miscibles con alcohol, dioxano y acetato de etilo; prácticamente insoluble en parafina líquida y aceites fijos (como el aceite mineral).
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Formula Weight (peso de la fórmula) 1228
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.06mM.