Learn More
Polisorbato 20, MP Biomedicals™
Código de producto. 11431981 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
4 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
4 litros
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431981 4 L 4 litros
11416601 50 mL 50 ml
11426601 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431981 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219472404
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165986
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Tween 20
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20
Color Amarillo
Forma física Líquido aceitoso
Densidad 1.095 g/mL
Cantidad 4 L
Nombre IUPAC dodecanoato de 2-{2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etilo
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.