Learn More
Polisorbato 20, Reactivo para electroforesis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437579 500 mL 500 ml
15427579 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66278.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9005-64-5 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | 522.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165986
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Tween™ 20
PubChem CID 443314
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota Electrophoresis Reagent
Forma física Líquido
Punto de ebullición >100°C
Densidad 1.105 g/mL
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.47