Learn More
Polisorbato 20, Reactivo para electroforesis, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15427579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15427579 100 mL 100 ml
15437579 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15427579 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66278.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 9005-64-5 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | 522.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165986
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Tween™ 20
PubChem CID 443314
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifications
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota Electrophoresis Reagent
Forma física Líquido
Punto de ebullición >100°C
Densidad 1.105 g/mL
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.47