Learn More
Polisorbato 20, ∽55 % ácido láurico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11443601 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 L
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443601 0.5 L 500 ml
1 options
Código de producto. 11443601 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210316890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.95€
    71.40€ / 500 ml
    Ahorro 3.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20
Color Amarillo
CAS 9005-64-5
Forma física Líquido aceitoso
Cantidad 0.5 L
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽55%
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Número MDL MFCD00165986
Sinónimo Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC dodecanoato de 2-{2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etilo
Peso molecular (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Polysorbate 20
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 20