Learn More
Eppendorf™ 384 Microplaca de pocillos con fondo en V de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10668404 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco, Clear Bottom
Blanco, Fondo transparente
Blanco, fondo negro, Black Bottom
Gris, fondo blanco, White Bottom
Los recipientes:
Estéril
Limpio para PCR
Cantidad:
240/pack
80/pack
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 80
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Los recipientes Cantidad unitSize
10668404 Blanco, Fondo transparente Limpio para PCR 80/pack paquete de 80
10678404 Blanco, Clear Bottom Limpio para PCR 240/pack paquete de 240
10465075 Blanco, fondo negro, Black Bottom Limpio para PCR 240/pack paquete de 240
10208703 Blanco, Fondo transparente Estéril 80/pack paquete de 80
10136573 Gris, fondo blanco, White Bottom Limpio para PCR 240/pack paquete de 240
10349923 Gris, fondo blanco, White Bottom Limpio para PCR 80/pack paquete de 80
10218703 Blanco, Clear Bottom Estéril 240/pack paquete de 240
10278743 Blanco, fondo negro, Black Bottom Limpio para PCR 80/pack paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10668404 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030621301
Solo quedan null
Especificaciones
Los recipientes Limpio para PCR
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco, Fondo transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Cantidad 80/pack