Especificaciones
| Los recipientes | Estéril |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco, Fondo transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del pocillo | Base cónica (pocillo V) |
| Cantidad | 80/pack |