Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cónicos rectos desiguales Plastilab™
BIOPHARMA
Código de producto. 11914289
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de puerto:
1,6/7,5mm
Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 4,6mm
Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 7,5mm
Tamaño de orificio: Entre 4,6 y 7,5mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de puerto Tamaño de la unidad
11914289 Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 4,6mm 10 PCS
11924289 Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 7,5mm 10 PCS
11934289 Tamaño de orificio: Entre 4,6 y 7,5mm 10 PCS
12513317 1,6/7,5mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11914289 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 7087700
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados con diferentes diámetros de entrada y salida.
  • Para su uso con tubos flexibles
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro (métrico) De 4-8 mm a 10-12 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Diámetro exterior (imperial) 0,15 a 0,31 in, 0,39 a 0,47 in., 4 a 8 mm, 10 a 12 mm
Para utilizar con Para tubos flexibles
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de puerto Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 4,6mm
Forma Recto
Flexibilidad Los tubos
Tipo de producto Conector de tubos cónicos rectos desiguales