Learn More
Cytiva Conector de tubos de polipropileno
Código de producto. 12482310 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
12482310 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12482310 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 19004701
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Tipo Conectores para tubos
Temperatura máx. (métrico) 60 °C
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de 1,8 mm de DE
Cantidad de embalaje 1 unidad
Material Polipropileno
Presión 45 psi