Learn More
Buerkle™ Rascadores para la industria
Código de producto. 10640565 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
205 mm
250 mm
Anchura (métrico):
75 mm
110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10640565 250 mm 110 mm cada uno
11961471 205 mm 75 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10640565 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 83004002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.40€
    9.15€ / paquete de 1
    Ahorro 1.25€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Utilice estas cucharas para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, alimentarias y de bebidas, químicas, industriales, agrícolas, de muestreo y veterinarias. Los rascadores de polipropileno Buerkle™ están disponibles en una variedad de formas y tamaños con diferentes aditivos para diferentes aplicaciones.
  • Antiestático
  • El polipropileno tiene una alta resistencia a sustancias químicas y temperaturas
  • Las cucharas son irrompibles, fáciles de limpiar y ligeras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Raspador
Tipo de mango Fijo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial
Longitud (métrico) 250 mm
Material Polipropileno
Modelo De una pieza
Anchura (métrico) 110 mm