Learn More
Cole-Parmer™ Essentials recipientes para muestras con tapa abatible de PP
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- Conformidad con la FDA.
- Esterilizables en autoclave.
- Estos recipientes, fabricados con polipropileno (PP), son ideales para almacenar líquidos o sólidos y para análisis de metales.
- Cuando los contenedores están correctamente cerrados, su muestra no se derramará ni se filtrará en ninguna posición, lo que reduce la posibilidad de contaminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 7.5mL. |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 38 mm |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | Paquete de 2500 |
| Certificaciones/conformidad | Compatible con FDA |
| Tipo de tapón | Con bisagras |