Descripción
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en
- El diseño garantiza un sellado hermético para evitar la contaminación y la evaporación.
- Las paredes delgadas de polipropileno garantizan una transferencia de calor eficiente y homogénea o resultados de PCR rápidos y de alta calidad.
- 8 tubos de reacción en formato tira – Ideal para pequeños volúmenes de muestra. Fácilmente adaptable para la automatización.
- Las tiras se pueden sellar mediante tapas de tira planas o abovedadas.
- PCR Clean: Certificado libre de ADN humano, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,5 mL |
| Cantidad | Paquete de 500 |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques de termociclador de 0,5 ml para una transferencia de calor eficiente y homogénea a la muestra |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Grado de pureza o calidad | Limpio para PCR (no estéril) |
| Fuerza máx. | 10.000 x g |
| Tipo de tapón | Tapón con bisagras |
| Mostrar más |