Learn More
Hirschmann™ Probetas graduadas clase B, graduación azul, PP
Descripción
- Conforme a DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Escala en relieve
- Graduación del anillo de punto principal
- Base hexagonal
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12 681/ISO 6706 |
| Clase | B |
| Incluye | Escala elevada |
| Tipo | Probeta de medición graduada |