Learn More
Hirschmann™ Probetas graduadas clase B, graduación azul, PP
Código de producto. 10003581
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10003581 500 mL paquete de 6
13158029 100 mL paquete de 12
10537631 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10003581 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 7500190
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y la transferencia de líquidos en el laboratorio Las probetas de medición de clase B Hirschmann™ con escala en relieve están fabricadas a partir de PP.
  • Conforme a DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Escala en relieve
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Base hexagonal
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Polipropileno
Tolerancia ±5 ml
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
Clase B
Diámetro (métrico) 58 mm
Incluye Escala elevada
Graduaciones 5 mL
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 360 mm
Tipo Probeta de medición graduada