Learn More
Cole-Parmer™ Colectores de polipropileno
Código de producto. 11785238 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
79,7 mm
106,1 mm
155,9 mm
186,4 mm
238,3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11785238 106,1 mm cada uno
11775238 79,7 mm cada uno
11755258 186,4 mm cada uno
11725258 155,9 mm cada uno
11765258 238,3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11785238 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3152209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.05€
    52.98€ / paquete de 1
    Ahorro 13.07€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Especificaciones
Tipo colector
Conexión (3/8 pulg.)
Material Polipropileno
N.º de puertos 4
Tamaño del puerto (métrico) 5,08 mm
Longitud (métrico) 106,1 mm
Anchura (métrico) 28,9 mm
Altura (métrico) 28,95 mm