Learn More
Kartell™ Probeta de medición graduada Plastilab™
Descripción
- Fabricada con polipropileno
- Perfil corto con base circular
- Excelente resistencia química
- Esterilizables en autoclave, pueden soportar temperaturas de hasta 12 °C
- Adecuado para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±10 ml |
| Diámetro (métrico) | 55,5 mm |
| Graduaciones | 100 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Subdivisión | 10 ml |
| Forma | Cilíndrico |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Base Type | Circular |
| Mostrar más |