Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno
Descripción
Fabricadas con polipropileno para una mayor durabilidad y una excelente resistencia química.Las probetas de medición de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la medición y
- Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
- La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C
- Perfil bajo, base circular para mayor estabilidad
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±1 ml |
| Báscula | Graduaciones permanentes moldeadas |
| Diámetro (métrico) | 22 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Graduaciones | 5 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Subdivisión | 1 ml |
| Forma | Cilíndrico |
| Mostrar más |