Learn More
Cytiva Conector de polipropileno sin rebordes
Código de producto. 11799565 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Conexiones:
TC-2 de hembra a hembra
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Conexiones unitSize
11799565 TC-2 de hembra a hembra paquete de 2
1 options
Código de producto. 11799565 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 19004501
Solo quedan null
Especificaciones
Conexiones TC-2 de hembra a hembra
Temperatura máx. (métrico) 60 °C
Para utilizar con (equipo) 1,8 mm (D.E.) Tubos de conducción