Learn More
PYREX™ Tapones de polipropileno para frascos Erlenmeyer
BIOPHARMA
Código de producto. 10569892 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior del cuello (métrico):
4.3 cm
4,8 cm
7 cm
Para utilizar con (equipo):
Matraz Erlenmeyer de 2 l
Matraz Erlenmeyer de 3 l
Matraz Erlenmeyer de 500 ml y 1 l
Matraz Erlenmeyer de plástico de 2 l
Matraz Erlenmeyer de plástico de 3 l
Descripción:
Estilo: con ventilación
Estilo: plano
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 24
paquete de 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior del cuello (métrico) Para utilizar con (equipo) Descripción Tamaño de la unidad
10569892 7 cm Matraz Erlenmeyer de 3 l Estilo: con ventilación 24 PCS
12393860 4.3 cm Matraz Erlenmeyer de 500 ml y 1 l Estilo: con ventilación paquete de 250
10303033 7 cm Matraz Erlenmeyer de plástico de 3 l Estilo: plano paquete de 24
10716263 4,8 cm Matraz Erlenmeyer de plástico de 2 l Estilo: plano paquete de 24
10215122 4,8 cm Matraz Erlenmeyer de 2 l Estilo: con ventilación paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10569892 Proveedor PYREX™ N.º de proveedor 431340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    219.00€ / paquete de 24
    Ahorro 16.00€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Tal y como se suministra, con medios/frascos de solución de marca Pyrex™. Elija tapones naranjas para temperaturas de hasta 140 °C (284 °F) y tapones de color rojo para temperaturas de hasta 180 °C (356 °F).
  • Tapón roscado
  • El tapón ventilado tiene una membrana no permeable (hidrófoba) de 0,2 μm de poro
  • Permite el intercambio de gases al tiempo que minimiza el riesgo de contaminación
  • Se esterilizan mediante radiación gamma
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Color Naranja
Descripción Estilo: con ventilación
Diámetro exterior del cuello (métrico) 7 cm
Para utilizar con (equipo) Matraz Erlenmeyer de 3 l
Incluye Membrana no humectante (hidrófoba) con poro de 0,2 μm
N.º por caja 24/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Tapón
Intervalo de temperatura (imperial) 284 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 140 °C
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Con ventilación
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.