Description
- Tapón roscado
- El tapón ventilado tiene una membrana no permeable (hidrófoba) de 0,2 μm de poro
- Permite el intercambio de gases al tiempo que minimiza el riesgo de contaminación
- Se esterilizan mediante radiación gamma
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Naranja |
| Descripción | Estilo: plano |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 7 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz Erlenmeyer de plástico de 3 l |
| N.º por caja | 24/caja |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Tipo de producto | Tapón |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 284 °F |
| Show More |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.