Learn More
Kartell™ Embudos Buchner de polipropileno
Código de producto. 10233951
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
70 ml
180 ml
285 ml
390 ml
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diámetro del área superior (métrico):
42,5mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10233951 2100 ml 160 mm 1 PCS
10469592 180 ml 70 mm 1 PCS
10797731 810 ml 110 mm 1 PCS
10534661 70 ml 55 mm cada uno
10440163 390 ml 90 mm 1 PCS
10459592 40 ml 42,5mm 1 PCS
10595231 285 ml 80 mm cada uno
10152711 6000 ml 240 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10233951 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0044300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en polipropileno resistente y ligero para ofrecer durabilidad y una excelente resistencia química. Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en el laboratorio.
  • Irrompible, resistente a la corrosión y al calor
  • Su fabricación en dos piezas permite separar la parte superior e inferior para una limpieza fácil
  • Esterilizable en autoclave
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 160 mm
Capacidad (métrico) 2100 ml
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Filtro Buchner
Para utilizar con (aplicación) Filtración, separación de sólidos y líquidos, recogida de compuestos recristalizados
Longitud del tubo (métrico) 105 mm
Tamaño de poro 2,75mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.