Learn More
Gilson™ Frasco de polipropileno
Código de producto. 11337820 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11337820 4 l cada uno
1 options
Código de producto. 11337820 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F1077411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    209.37€ / paquete de 1
    Ahorro 5.63€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
  • Este frasco de polipropileno de 4 l se utiliza con la estación de aspiración Gilson Safe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Frasco
Volumen (métrico) 4 l
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.