Learn More
Polipropileno (amorfo), TRC
Código de producto. 30012766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012766 10 g 10 g
30011324 50 g 50 g
30009900 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68937510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-07-0
Fórmula molecular n(C3H6)
Peso molecular (g/mol) 42.08
Sinónimo Polypropylene, Propylene homopolymer, 1-Propene, homopolymer (9CI, ACI)
SMILES CCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homopolymer Polypropylene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.047