Learn More
Kartell™ Conectores cónicos en forma de «Y» a 120 ° de polipropileno
BIOPHARMA
La solución ideal a prueba de fugas para conectar tubos. Los conectores cónicos en forma de «Y» de 120° Kartell™ son útiles para tubos de conexión rectos de varios diámetros.
Marca:  Kartell™ 7053000
Código de producto. 12529756
  • 15.75€ / paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Edge
Descripción
  • Forma de Y
  • Tres puntas separadas por 120 °