missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polypeptide GalNac Transferase 10/GALNT10 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498770 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498770 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498770 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177058PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Polypeptide GalNac Transferase 10/GALNT10 Polyclonal specifically detects Polypeptide GalNac Transferase 10/GALNT10 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Polypeptide GalNac Transferase 10/GALNT10
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp586H0623, EC 2.4.1.41, FLJ00205, FLJ11715, GalNAc transferase 10, GalNAc-T10, GALNACT10, Polypeptide GalNAc transferase 10, polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 10, PPGALNACT10, pp-GaNTase 10, PPGANTASE10, Protein-UDP acetylgalactosaminyltransferase 10, UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 10, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptideN-acetylgalactosaminyltransferase 10 (GalNAc-T10)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human GALNT10. The immunogen is located within amino acids 530 - 580 of GALNT10. Amino Acid Squence: KGNQLWKYRKDKTLYHPV
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55568
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.