missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyoma Virus, Large T Antigen Antibody (PyLT), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18018465 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18018465 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18018465 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002755AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Polyoma Virus, Large T Antigen Monoclonal specifically detects Polyoma Virus, Large T Antigen in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Polyoma Virus, Large T Antigen
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PyLT
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Polyoma virus-transformed Wistar rat fibroblast cell line Py REWA5/T1A1.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Polyoma virus, Large T antigen (PyLT).
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.