Learn More
Kautex™ Tarros de polietileno de cuello ancho
Description
- Redondos, resistentes, fáciles de limpiar y a prueba de fugas
- Especialmente adecuado para el almacenamiento, el transporte o la eliminación de materiales en gránulos o en polvo.
- No se incluyen tapones
Aplicaciones:
- packs, paquetes…
- flexible
- envío de muestras
- correo
- transporte
- storage (almacenamiento)
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 67 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación, embalaje, almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 75 cajas |
| Peso (métrico) | 0,05 kg |
| Claridad | Natural |
| Closure Included | No |
| Boca | Ancha |
| Show More |