Learn More
Kautex™ Tarros de polietileno de cuello ancho
Código de producto. 10370691
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 108
paquete de 48
paquete de 700
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior del cuello (métrico) Tamaño de la unidad
10370691 2000 ml 67 mm 1 PCS
17888117 100 ml 31 mm paquete de 700
10490781 250 ml 41 mm cada uno
10208850 500 ml 53 mm cada uno
17828117 750 ml 53 mm paquete de 108
10400981 1000 ml 67 mm cada uno
15991391 1500 ml 67 mm paquete de 48
10400791 1500 ml 67 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10370691 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000071066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.05€
    3.75€ / paquete de 1
    Ahorro 0.30€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE para una mayor resistencia y durabilidad. Los tarros de polietileno de cuello ancho Kautex™ proporcionan aberturas fáciles de llenar para minimizar residuos.
  • Redondos, resistentes y fáciles de limpiar
  • Especialmente adecuado para el almacenamiento, el transporte o la eliminación de materiales en gránulos o en polvo.
  • No se incluyen tapones
Aplicaciones:
  • packs, paquetes…
  • flexible
  • envío de muestras
  • correo
  • transporte
  • storage (almacenamiento)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 67 mm
Para utilizar con (aplicación) Envasado, dispensación, envío de muestras, envío por correo y almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 40 cajas
Closure Included No
Altura (métrico) 126 x 192 mm
Forma Forma redonda
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento