Learn More
Bel-Art™ Bolsas multiuso de polietileno
Descripción
Las bolsas reutilizables y transparentes son adecuadas para el envío o almacenamiento y resultan especialmente útiles como bolsas de muestras
- material aprobado por la FDA; Sin látex.
- Diferentes tamaños disponibles para adaptarse mejor a los requisitos de embalaje específicos
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Brida |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (L x An) | 508 x 305mm (20 x 12 pulg) |
| Longitud (imperial) | 20 in |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Tipo de producto | Bolsa para muestras |
| Mostrar más |