Learn More
Polietileno (alta densidad), TRC
Código de producto. 30006550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006550 100 g 100 g
30004820 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP688285100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-88-4
Fórmula molecular C2 H4
Peso molecular (g/mol) 28.053
Sinónimo Polyethylene, Poly(ethylene), Ethene, homopolymer, Ethylene, polymers (8CI);
SMILES CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 28.031