Learn More
Thermo Scientific™ Bolsa de guantes de polietileno, entrada de 43 x 43 x 28 cm, 29 cm
Código de producto. 11453880
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11453880 Polietileno paquete de 4
1 options
Código de producto. 11453880 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 091717.LL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.02€
    369.65€ / paquete de 4
    Ahorro 90.37€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Para el uso con la manipulación de materiales o productos químicos de alta pureza sensibles al aire/humedad. Ideal para uso en laboratorio y recogida de muestras sobre el terreno.
La bolsa de guantes de polietileno se utiliza en el laboratorio y para la recogida de muestras sobre el terreno. Se utiliza para manipular materiales o productos químicos de alta pureza sensibles al aire y a la humedad.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Una alternativa portátil a las cajas de guantes estándar
  • Incluye cierre, acoplador de tubos y guantes de algodón
  • Ideal para la manipulación de materiales o productos químicos de alta pureza sensibles al aire/humedad
  • Para su uso en el laboratorio y/o en la recogida de muestras sobre el terreno
  • Disponibles en diversos tamaños y cantidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Polietileno
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 in)
Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras sobre el terreno, uso en laboratorio
Incluye Cierre, acoplador de tubos, guantes de algodón
Longitud (imperial) 17 in
Cantidad 4 bolsas