Learn More
Cytiva Tubos capilares de polietileno (PE)
Código de producto. 11340002 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
10 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
11340002 10 m 1 PCS
1 options
Código de producto. 11340002 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 19004001
En stock
Tubos de polietileno (10 m) con un diámetro interior de 1 mm para la entrega controlada de líquido en sistemas de cromatografía.
  • Material: Polietileno (PE)
  • Longitud: 10 metros
  • Diámetro: 1 m de DI / 1,8 mm de DE
  • Parte mojada: Sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos capilares
Diámetro interior (imperial) 0,04 in
Diámetro exterior (imperial) 0,07 in, 1,8 mm
Diámetro interior (métrico) 1 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Material Polietileno