Learn More
Cytiva Conector de unión hembra M6 de 1/16 pulgadas de PEEK
Código de producto. 11555734 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistemas de cromatografía ÄKTA, muestreador automático A-900 o A-905
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11555734 Sistemas de cromatografía ÄKTA, muestreador automático A-900 o A-905 2 PCS
1 options
Código de producto. 11555734 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18112394
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con tubos de 1/16 pulg. en sistemas de cromatografía ÄKTA™. El conector hembra Cytiva PEEK Union M6 de 1/16 pulg. está hecho de polieteretercetona de primera calidad y está incluido en el kit ÄKTAdesign XT.
Incluido en el kit XT de ÄKTAdesign para conectar el muestreador automático A-900 o A-905 al sistema AUTOMUESTREADOR .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Unión
Conexiones Hembra M6, 1/16 pulgadas
Material PEEK
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Sistemas de cromatografía ÄKTA, muestreador automático A-900 o A-905