Learn More
Cytiva Tubos de PEEK
Código de producto. 12405680 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 metro
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
12405680 1 unidad 1 metro
1 options
Código de producto. 12405680
Marca: Cytiva 28966376
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de plástico. Tubos de polietercetona Cytiva para uso en diversas aplicaciones.
  • Tamaño del paquete: 1 m
  • Diámetro interior = 2 mm
  • Polieteretercetona (PEEK) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos
Diámetro exterior (métrico) 3,17 mm
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Longitud global (métrico) 295 mm
Material PEEK