Learn More
Cytiva Válvula solenoide de polieteretercetona PSV-50
Código de producto. 11668883 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Presión de funcionamiento:
2bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Presión de funcionamiento Tamaño de la unidad
11668883 2bar cada uno
1 options
Código de producto. 11668883 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 19199401
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Excelente resistencia a disolventes
Las válvulas de solenoide PSV-50 y la válvula de tres vías pueden ser utilizadas por la mayoría de los colectores de fracciones. Ambas tienen límites de presión de 2 bar (0,2 MPa, 29 psi) y una excelente resistencia a los disolventes. La PSV-50 se utiliza para la formación de gradiente con bomba HiLoad P-50 y para la desviación de flujo con la mayoría de los colectores de fracciones. La larga vida útil y el volumen muerto cero convierten a la válvula de tres vías en una excelente opción para la desviación del flujo del colector de fracciones en SuperFrac.
  • Una gama de válvulas manuales y automatizadas para satisfacer una variedad de requisitos de rendimiento.
  • Diseñadas para la biocompatibilidad y para proporcionar años de servicio fiable, cada una puede insertarse en la trayectoria del flujo sin causar mezclas innecesarias o dilución de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Cerámica, PTFE, ECTFE
Modelo PSV-50
Presión de funcionamiento 2bar
Tipo Válvula solenoide PSV-50