Learn More
Cytiva Bucles de muestras de PEEK
Código de producto. 11360032 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
500 μl
1 mL
2 mL
5 ml
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
11360032 100 μl 0,5 mm cada uno
11370032 1 mL 0,75 mm cada uno
11390032 2 mL 0,75 mm cada uno
10852041 5 ml 1 mm cada uno
11306971 500 μl 0,75 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11360032 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18111398
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a los disolventes orgánicos y a los tampones de sal más utilizados en cromatografía de biomoléculas. Los bucles de muestras de PEEK Cytiva Life Sciences™ son un importante accesorio en las aplicaciones de cromatografía.
  • Las piezas húmedas son resistentes a los disolventes orgánicos
  • Las partes húmedas son resistentes a los tampones salinos.
  • Excepto 100 % acetato de etilo, 100 % hexano y 100 % tetrahidrofurano
  • Polieteretercetona (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bucle de muestras
Material PEEK
Tamaño de conexión (métrico) 1,58 mm
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm
Volumen (métrico) 100 μl