Learn More
Cytiva Válvula de derivación de flujo de polieteretercetona
Código de producto. 10319799 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Presión de funcionamiento:
2bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Presión de funcionamiento Tamaño de la unidad
10319799 2bar cada uno
1 options
Código de producto. 10319799 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11001170
En stock
Permite el desvío de flujo a residuos
La válvula Valve FV-923 permite el desvío de flujo a residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PEEK
Presión de funcionamiento 2bar
Tipo Válvula de derivación de flujo