Learn More
Fisherbrand™ Paños de poliéster de borde sellado para salas limpias
Código de producto. 16308317 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
22,86 cm
30,48 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
16308317 30,48 cm paquete de 150
16318317 22,86 cm paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16308317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.46€
    114.24€ / paquete de 150
    Ahorro 4.22€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las toallitas de poliéster de borde sellado para salas limpias son absorbentes y extremadamente limpias y están diseñadas para entornos ultracríticos. Tienen bordes cortados por láser y sellados térmicamente, y están fabricadas con poliéster 100% sin proc
Las toallitas para salas blancas con borde sellado de poliéster son toallitas ultralimpias ideales para salas blancas críticas (ISO Clase 3-4 y superiores). Están confeccionados en tejido doble 100% poliéster con bordes cortados con láser y sellados con calor. Estas toallitas de poliéster tienen un doble envase, están envasadas en salas limpias y fabricadas en un entorno de sala limpia. Las toallitas se fabrican y procesan para satisfacer las demandas de los entornos más críticos. Fabricadas con sustratos de máxima calidad y sin pelusas: libres de agentes de unión, adhesivos o aditivos químicos.
Compatibilidad con salas limpias
  • ISO Salas blancas de clase 3 a 8 (clase 1 a 100 000)
Características
  • Fabricadas en funcionamiento continuo con 100 % de poliéster, lo que proporciona un producto fuerte, absorbente y resistente a la abrasión
  • El proceso de producción garantiza una generación extremadamente baja de partículas y extraíbles químicos
  • Compatible con prácticamente cualquier disolvente o solución para la limpieza y enjuagado
  • Empaquetados en bolsas dobles y al vacío en salas limpias
  • Proporciona trazabilidad de lote a lote
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,48 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,48 cm
Material Poliéster
Absorbencia 310 ml/m2
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 140 gsm
Certificaciones/conformidad Salas limpias ISO Clase 3-8, Clase 1-10, Cumple con los requisitos de limpieza USP 797 y USP 800
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio y sala blanca
Cantidad de embalaje 150 toallitas/bolsa, 10 bolsas/caja