Learn More
Bollé Safety Gafas de policarbonato
Código de producto. 11736575 Tienda Bollé Safety Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
EN 166 1B3459 CE
EN 170
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
11736575 EN 170 cada uno
10480175 EN 166 1B3459 CE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11736575 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor BLEPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.44€
    13.68€ / paquete de 1
    Ahorro 4.76€
    25% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Las gafas de policarbonato Let Bollé Safety; son asequibles y flexibles y le proporcionan una cómoda protección. Las gafas tienen un ajuste envolvente.
  • Transparente
  • Gafas de seguridad envolventes y de peso ligero
  • Recubrimientos antivaho y antiarañazos de policarbonato transparente
  • Amplio campo de visión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad EN 170
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Transparente
N.° por paquete 1 unidad
Material Policarbonato